Läs mer
Scandium Standard: Sc @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17997439
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17997439 100 ml
17967529 500 ml
17968189 50 ml
17937219 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17997439 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPSCN100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Scandiumstandard: Sc @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium
CAS 7440-20-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Scandium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Sc
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sc
InChI formel InChI=1S/Sc
LEDER [Sc]
IUPAC-namn skandium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 44.96
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 44,956 g/mol