Läs mer
Scandiumstandard: Sc @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
Produktkod. 30310738
Change view
Kvantitet:
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30310738 250 ml 250ml
30317564 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30310738 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTSCN250
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium
CAS 7440-20-2
Analyt- eller komponentnamn Scandium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Sc
Koncentration 10000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Synonym Sc
InChI formel InChI=1 S/Sc
Lösningstyp Single Solution
LEDER [Sc]
Element Sc
IUPAC-namn scandium
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvikt (g/mol) 44.96
Kvantitet 250 ml
Formel vikt 44.956