Läs mer
Scandium Standard: Sc @ 10 000 μg/ml i 5 % HNO3, VHG™
Produktkod. 17988309
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17988309 100 ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17988309 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTSCN100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Scandiumstandard: Sc @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium
CAS 7440-20-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Scandium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Sc
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sc
InChI formel InChI=1S/Sc
LEDER [Sc]
IUPAC-namn skandium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 44.96
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 44,956 g/mol