Läs mer
Scandiumstandard: Sc @ 2000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17930876
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
17930876 50 g
1 options
Produktkod. 17930876 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOSC200050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Scandiumstandard: Sc @ 2000 μg/g i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium
CAS 7440-20-2
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Scandium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Sc
Koncentration 2000 μg/g
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sc
InChI formel InChI=1S/Sc
LEDER [Sc]
IUPAC-namn skandium
Lösningsmedel eller matris 75 cSt mineralolja
Molekylvikt (g/mol) 44.96
Kvantitet 50 g
Formel vikt 44,956 g/mol