Läs mer
Scandium Standard Solution, 1g/L, HNO 3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12933215 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12933215 100 mL 100ml
12943215 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12933215 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B 051 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 SEK
    850.08 SEK / 100ml
    Save 314.92 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Lösningen innehåller HNO3
Koncentration 1 g/L
Kvantitet 100 mL