Läs mer
Scandium Std - Sc @ 5000 μg/g i 75 cSt olja
Produktkod. 30314911
Change view
Kvantitet:
200 g
400 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30314911 400 g
30323884 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30314911 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOSC5000400G
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium
CAS 7440-20-2
Analyt- eller komponentnamn Scandium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Sc
Koncentration 5000 μg/g
Synonym Sc
InChI formel InChI=1 S/Sc
Lösningstyp Single Solution
LEDER [Sc]
Element Sc
IUPAC-namn scandium
Lösningsmedel eller matris 75 cSt Oil
Industry Type Industrial QC
Molekylvikt (g/mol) 44.96
Kvantitet 400 g
Formel vikt 44.956