Läs mer
Scandium Triflate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Scandium Triflate |
| CAS | 144026-79-9 |
| Molekylformel | C3H3F9O9S3 . Sc |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Scandium(III) Triflate, Scandium(III) Trifluoromethanesulfonate, Scandium(3+) Triflate, Scandium Trifluoromethanesulfonate, Scandium Tris(trifluoromethanesulfonate), Trifluoromethanesulfonic Acid Scandium(3+) Salt |
| InChI formel | InChI=1S/3CHF3O3S.Sc/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3 |
| LEDER | [Sc+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | skandium(3+); trifluorometansulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 492.2 |
| Formel vikt | 491.812 |