Läs mer
Buerkle™ Skrapor för livsmedel
Produktkod. 10440401 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
205 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
10440401 250 mm Varje
10260512 205 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10440401 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 83004010
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skrapor med lättstädad, slät och porfri yta idealiska för livsmedelssektorn.
  • För livsmedel (FDA och EU Nr. 10/2011)
  • Polypropen har hög motståndskraft mot kemikalier och temperaturer
  • Kan även användas för att koka produkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skrapa
Typ av handtag Fast
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad FDA och (EU) Nr. 10/2011
Färg Vitt
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Längd (metrisk) 250 mm
Material Polypropen
Stil Ett stycke
Bredd (metrisk) 110 mm