Läs mer
Novus Biologicals™ SCART1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18593394 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18593394 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18593394 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00619207T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål SCART1
Synonym scavenger receptor protein family member
Gensymbol LOC619207