Läs mer
SCAT™ SCAT HPLC Starter Kit - Supply, V2.0, för PFAS Analytic
Handla allt SCAT Europe Produkter
Beskrivning
När en Safety Cap sägs vara lämplig för PFAS-analys (Poly- och Perflouroalkyl Substances) betyder det att locket är designat för att användas i tester som syftar till att upptäcka förekomst av fluor i ett ämne. I detta sammanhang skulle det vara vettigt att locket inte innehåller fluor, eftersom närvaron av PFAS (-> i detta fall kan PTFE) i locket potentiellt störa analysens noggrannhet. Därför, SCAT erbjuder säkerhetslock med en kärna av polypropen (PP), som är fri från PFAS för att säkerställa noggrannheten i PFAS-testning utan störningar från lockmaterialet. Samma historia är, med beslagen: Normalt är de gjorda av PFA (som innehåller fluor), för denna speciella keps är de gjorda av PP, vilket betyder utan PFAS. Detta är särskilt viktigt för laboratorier och industrier som är involverade i PFAS-analys, där precision och frånvaro av kontaminering är avgörande.
- HPLC Starter Kit I innehåller 3 x Safety Cap I, GL 45, PFAS-Analytic, 1 x Safety Cap II, GL 45, PFAS-Analytic, 4 x luftventil, PFAS-Analytic, 4 x ändringsindikator, 5 x PP-koppling 1,6 mm OD, 5 x 3 mm PP-passning, 5 x 3 mm PP koppling. OD, 1 x PP blindplugg, 4 x märkningsfält
- HPLC Starter Kit II innehåller 4 x Säkerhetslock II, GL 45, PFAS-Analytic, 4 x luftventil, PFAS-Analytic, 4 x bytesindikator, 8 x PP-koppling 1,6 mm OD, 8 x PP-koppling 2,3 mm OD, 8 x PP-koppling 3,2 mm PPOD etikettfält, plugg 3,2 mm x PPOD
- HPLC Starter Kit III innehåller 4 x Säkerhetslock III, GL 45, PFAS-Analytic, 4 x luftventil, PFAS-Analytic, 4 x ändringsindikator, 12 x PP-koppling 1,6 mm OD, 12 x PP-koppling 2,3 mm OD, 12 x PP-koppling OD 3, 4 x PP-koppling OD 3, 4 x PP-koppling OD 3, 4 x PP-koppling.
- HPLC Starter Kit IV innehåller 4 x säkerhetslock IV, GL 45, PFAS-Analytic, 4 x luftventil, PFAS-Analytic, 4 x bytesindikator, 16 x PP-koppling 1,6 mm OD, 16 x PP-koppling 2,3 mm OD, 16 x PP-koppling OD 32 mm, etikett fältkoppling PP 3, x 2 mm fältkoppling.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | HPLC-system |
| Inkluderar | HPLC Starter Kit II: 4 x Säkerhetslock II, GL 45, PFAS-Analytisk, 4 x luftventil, PFAS-Analytisk, 4 x bytesindikator, 8 x PP-koppling 1,6 mm OD, 8 x PP-koppling 2,3 mm OD, 8 x PP-passning 3,2 mm OD, 4 x PP etikettfält 4 x PP |
| Material | Polypropylene |
| Trådstorlek | GL45 |
| Membranmaterial | Silikon |
| Typ | Säkerhetslock |
| Kvantitet | 4 säkerhetskåpor / kit |