Läs mer
Merck Scepter™ 3.0 Cellräknare 40μ m Sensorer
Produktkod. 17111731 Handla allt Merck Produkter
Change view
Kvantitet:
250-pack
50-pack
500-pack
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17111731 50-pack
17121731 250-pack
17131731 500-pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17111731 Leverantör Merck Leverantörsnummer PHCC340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.00 SEK
    1618.89 SEK / Paket med 50
    Save 161.11 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 23-09-2026
De Scepter™ 3.0-sensorn är konstruerad med en mikrotillverkad, cellavkännande zon som möjliggör särskiljning efter cellstorlek och volym ned till sub-mikron och sub-pL-upplösning. Tillsammans med precisionskanaler för vätskehantering och elektronik, Scepter™ sensor ger exakt cellpopulationsstatistik.
  • Endast för användning inom forskning
  • Ger en snabb och smidig metod för att räkna celler och partiklar
  • Kompatibel med både 40 och 60μ M sensorer
  • Anställer Coulter Princip i ett miniatyriserat, handhållet format som möjliggör snabb cellräkning, som tar mindre än 30 sekunder
  • Förbered en spädning av cellkulturen av intresse och använd cellräknare för att aspirera ett prov av denna utspädning i sensorn
  • Visar:
    • Cellkoncentration
    • Genomsnittlig cellstorlek
    • Genomsnittlig cellvolym
    • Histogram över storlek eller volymfördelning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Scepter™ 3.0 Cellräknarsensorer
Cellstorlek 5 till 15μ m
Driftscykler 50 000 till 1 500 000 partiklar/ml
Partikelstorlek 4 till 18μ m
Kvantitet 50-pack
För användning med (applikation) Cellräkning