Läs mer
Merck Kitet Scepter™ 3.0 handhållen automatiserad cellräknare
Produktkod. 17181731
Change view
Cellstorlek:
5 till 15μ m
8 till 25μ m
Produkttyp:
Kit med 40μ m Scepter 3.0 cellräknare och sensorer
Kit med 60μ m Scepter 3.0 cellräknare och sensorer
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cellstorlek Produkttyp Förpackningsstorlek
17181731 8 till 25μ m Kit med 60μ m Scepter 3.0 cellräknare och sensorer 1 uppsättning
17141731 5 till 15μ m Kit med 40μ m Scepter 3.0 cellräknare och sensorer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17181731 Leverantör Merck Leverantörsnummer PHCC360KIT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44960.00 SEK
    41006.72 SEK / 1 uppsättningar
    Save 3953.28 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Scepter™ 3.0 cellräknaren levererar snabba cellräkningar som lagrar upp till 999 räkningar, som kan överföras till Excel.
  • Endast för användning inom forskning
  • Ersätter Scepter™ 2.0 och är inte kompatibel med 2.0-sensorer
  • Ger en snabb och smidig metod för att räkna celler och partiklar
  • Kompatibel med både 40 och 60μ M-sensorer.
  • Använder Coulter Principle i ett miniatyriserat, handhållet format, som tar mindre än 30 sekunder
  • Förbered en utspädning av cellodlingen av intresse och använd Scepter™ cellräknare för att aspirera ett prov av denna utspädning
  • Visar:
    • Cellkoncentration
    • Genomsnittlig cellstorlek
    • Genomsnittlig cellvolym
    • Histogram över storlek eller volymfördelning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kit med 60μ m Scepter 3.0 cellräknare och sensorer
Cellstorlek 8 till 25μ m
För användning med (applikation) Cellräkning
Inkluderar Scepter 3.0 cellräknare, flaska med testpärla, Scepter 3.0 laddstation och Pk. of Scepter 3.0-sensorer