Läs mer
Merck Scepter™ Testpärlaflaska
Produktkod. 17191731
Change view
Partikelstorlek:
11 μm
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Partikelstorlek Förpackningsstorlek
17191731 11 μm 5ml
1 options
Produktkod. 17191731 Leverantör Merck Leverantörsnummer PHCC3BEADS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2050.00 SEK
    1773.44 SEK / 5ml
    Save 276.56 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 08-02-2027
Scepter™ testpärlor kan användas för att bedöma Scepter™ cellräknare
  • Scepter™ Testpärlor kan användas för att bedöma Scepter™ Cellräknare
  • Kompatibel med Scepter™ 2.0 och 3.0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Testpärlflaska
Partikelstorlek 11 μm
Produktlinje Spira
För användning med (applikation) Cellräkning