Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ SCeramic kapillärrörsskärare
Beskrivning
- Gradfri skärning av slangar av smält kiseldioxid
- Minskar sannolikheten för blockeringar
- Rengör ingången för injektion på kolumnen
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kapillär keramisk rörskärare |
| Kvantitet | 3/Pk. |
| För användning med (utrustning) | Fused Silica Tubing |