Läs mer
Lonza™ SCGM™ Stromalcellstillväxtmedium BulletKit™
:
Medium: 500 mL, Insulin: 0,50 mL, hFGF-B: 0,50 mL, GA-1000: 0,50 mL, FBS: 25,0 mL
Beskrivning
- Kulturkit som innehåller basalt medium och tillväxttillskott.
- Utvecklad för att stödja underhåll och expansion av prostatastromaceller och vissa aorta- och dentala fibroblaster.
- SCGM™ medium innehåller 5 % FBS.
- Inkluderar följande:
- 1 x flaska Basal Medium, 500 ml
- 1 x HCM SingleQuots™ Tilläggspaket (CC-4182) som innehåller följande:
- 1 x Syrenkapsylflaska med insulin 0,50 mL
- 1 x grå kapsylflaska med hFGF-B 0,50 mL
- 1 x röd kapsylflaska med GA-1000 0,50 mL
- 1 x flaska FBS 25,00 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Stromala celler |
| Produkttyp | Basalmedium och kosttillskott |
| Kvantitet | Medium: 500 mL, Insulin: 0,50 mL, hFGF-B: 0,50 mL, GA-1000: 0,50 mL, FBS: 25,0 mL |
| pH | 2 till 4 |
| Färg | Klart |
| Innehåll och lagring | Basalmedium, insulin, hFGF-B, GA-100, FBS |