Läs mer
SCH-1473759 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
SCH-1473759 hydrochloride is an aurora inhibitor with IC50s of 4 and 13 nM for aurora A and B, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SCH-1473759 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1094067-13-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 200 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H27ClN8OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 70 mg/mL (151.19 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | [H]Cl.CC1=CN2C(C(NC3=CC(CN(C(C)(CO)C)CC)=NS3)=N1)=NC=C2C4=CNN=C4 |
| Visa mer |