Läs mer
SCH-1473759 hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. p-200099281
Encompass_Preferred
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Produktkod. 16490986
Brand: Medchem Express HY10483
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress SCH-1473759 hydrochloride is an aurora inhibitor with IC50s of 4 and 13 nM for aurora A and B, respectively.
SCH-1473759 hydrochloride is an aurora inhibitor with IC50s of 4 and 13 nM for aurora A and B, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SCH-1473759 hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1094067-13-6
Färg Off-White
Kvantitet 200 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H27ClN8OS
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 70 mg/mL (151.19 mM; Need ultrasonic)
LEDER [H]Cl.CC1=CN2C(C(NC3=CC(CN(C(C)(CO)C)CC)=NS3)=N1)=NC=C2C4=CNN=C4
Molekylvikt (g/mol) 463.0
Formel vikt 463.0
Procent renhet 98.04%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.