Läs mer
Tocris Bioscience™ SCH 39166 hydrobromide
Beskrivning
High affinity dopamine D1/D5 receptor antagonist; displays Ki values of 1.2, 2, 980, 5520, 80 and 731 nM for binding to D1, D5, D2, D4, 5-HT and α2a receptors, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SCH 39166 hydrobromide |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 394.73 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.737 |