missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ SCH 442416
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18035362
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18035362

Brand: Tocris Bioscience™ 2463/50

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Very selective, high affinity A2A antagonist

Selective adenosine A2A receptor antagonist; binds to human and rat A2A receptors with high affinity (Ki values are 0.048 and 0.5 nM respectively). Displays > 23000-fold selectivity for hA2A over hA1 in vitro with minimal affinity for hA2B and hA3 receptors (IC50 > 10 μM). Blocks the cytoprotective effect of A2A agonist CGS-21680 (Cat.No. 1063).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 316173-57-6
Molekylformel C20H19N7O2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material SCH 442416
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 389.42
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 389.419
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.