missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sch 527123, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-N,N-dimethyl-3-[(2-[((1R)-1-(5-methyl-2-furanyl)propyl)amino]-3,4-dioxo-1-cyclobuten-1-yl)amino]benzamide |
| CAS | 473727-83-2 |
| Molekylformel | C21H23N3O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Sch 527123, 3-[[3-[(Dimethylamino)carbonyl]-2-hydroxyphenyl]amino]-4-[[(R)-1-(5-methylfuran-2-yl)propyl]amino]cyclobut-3-ene-1,2-dione, MK 7123, Navarixin |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26N2O5/c1-5-7-17(18-11-10-13(2)30-18)24-19-16(21(27)22(19)28)12-14-8-6-9-15(20(14)26)23(29)25(3)4/h6,8-11,17,24,26H,5,7,12H2,1-4H3/t17-/m1/s1 |
| LEDER | CCC[C@@H](NC1=C(Cc2cccc(C(=O)N(C)C)c2O)C(=O)C1=O)c3oc(C)cc3 |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-N,N-dimethyl-3-[[2-[[(1R)-1-(5-methylfuran-2-yl)butyl]amino]-3,4-dioxocyclobuten-1-yl]methyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.42 |
| Formel vikt | 410.1842 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?