missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SCH 546738, MedChemExpress

Produktkod. 16475557
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475557 5 mg -
16470529 1 mg -
16449486 50 mg 50mg
16434246 100 mg 100mg
16432818 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16475557 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10017

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress SCH 546738 is a potent, orally active and non-competitive CXCR3 antagonist, the affinity constant (Ki) of SCH 546738 binding to human CXCR3 receptor is determined to be 0.4 nM in multiple experiments.

SCH 546738 is a potent, orally active and non-competitive CXCR3 antagonist, the affinity constant (Ki) of SCH 546738 binding to human CXCR3 receptor is determined to be 0.4 nM in multiple experiments.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material SCH 546738
CAS 906805-42-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H31Cl2N7O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 4.5 mg/mL (9.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(N)C1=NC(Cl)=C(N2CCN(C3CCN(CC4=CC=C(Cl)C=C4)CC3)[C@@H](CC)C2)N=C1N
Molekylvikt (g/mol) 492.44
Formel vikt 492.44
Procent renhet 98.18%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.