Läs mer
SCH 563705, MedChemExpress
Beskrivning
SCH 563705 is a potent and orally available CXCR2 and CXCR1 antagonist, with IC50s of 1.3 nM, 7.3 nM and Kis of 1 and 3 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SCH 563705 |
| CAS | 473728-58-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H27N3O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (70.51 mM) |
| LEDER | O=C(C(NC1=CC=CC(C(N(C)C)=O)=C1O)=C2N[C@H](CC)C3=CC(C(C)C)=CO3)C2=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.48 |
| Formel vikt | 425.48 |
| Visa mer |