missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sch 58053, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sch 58053 |
| CAS | 194423-53-5 |
| Molekylformel | C26 H23 Cl F N O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H23ClFNO3/c27-19-5-3-18(4-6-19)26(32)15-13-25(14-16-26)23(17-1-11-22(30)12-2-17)29(24(25)31)21-9-7-20(28)8-10-21/h1-12,23,30,32H,13-16H2/t23-,25?,26?/m1/s1 |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)[C@H]2N(C(=O)C23CCC(O)(CC3)c4ccc(Cl)cc4)c5ccc(F)cc5 |
| IUPAC-namn | (1R)-7-(4-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-7-hydroxy-1-(4-hydroxyphenyl)-2-azaspiro[3.5]nonan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 451.92 |
| Formel vikt | 451.135 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?