Läs mer
SCH 58261, MedChemExpress
Beskrivning
SCH 58261 is a potent, selective and competitive antagonist of adenosine A2A receptor with an IC50 of 15 nM, and displays 323-, 53- and 100-fold more selective for A2A receptor than A1, A2B, and A3 receptors, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SCH 58261 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 160098-96-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H15N7O |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (98.45 mM) |
| LEDER | NC1=NC(N(CCC2=CC=CC=C2)N=C3)=C3C4=NC(C5=CC=CO5)=NN14 |
| Visa mer |