Läs mer
SCH00013, MedChemExpress
Beskrivning
SCH00013 is a cardiotonic agent that primarily acts via an increase in myofibrillar Ca++ sensitivity, have a significant Ca(2+)sensitizing effect at pH 7.2 to 7.4.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SCH00013 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 217963-18-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H20N4O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| LEDER | N#CC1=CC=C(C(O)CN2CC=C(C(CC3)=NNC3=O)CC2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.38 |
| Visa mer |