missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SCH900776, MedChemExpress

Produktkod. 16499167
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499167 5 mg
16446796 100 mg
16432697 50 mg
16416608 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16499167 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15532
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress SCH900776 (MK-8776) is a potent, selective and orally bioavailable inhibitor of checkpoint kinase1 (Chk1) with an IC50 of 3 nM. SCH900776 shows 50- and 500-fold selectivity over CDK2 and Chk2, respectively.

SCH900776 (MK-8776) is a potent, selective and orally bioavailable inhibitor of checkpoint kinase1 (Chk1) with an IC50 of 3 nM. SCH900776 shows 50- and 500-fold selectivity over CDK2 and Chk2, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material SCH900776
Fysisk form Solid
CAS 891494-63-6
Färg Earth Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H18BrN7
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym MK-8776
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (265.78 mM)
LEDER NC1=C(Br)C([C@H]2CNCCC2)=NC3=C(C4=CN(C)N=C4)C=NN13
Molekylvikt (g/mol) 376.25
Formel vikt 376.25
Procent renhet 98.71%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.