Läs mer
SCH900776 (S-isomer), MedChemExpress
Beskrivning
SCH900776 S-isomer is the S-isomer of SCH900776. SCH900776 is a potent, selective and orally bioavailable inhibitor of checkpoint kinase1 (Chk1) with IC50 of 3 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SCH900776 (S-isomer) |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 891494-64-7 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H18BrN7 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | MK-8776 S-isomer |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (265.78 mM) |
| Visa mer |