Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Schaufus-Pottinger NPS och Gridded MF
Produktkod. 15982500 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
0,45μ m skivor med porstorlek
Produktkod.
15982500 0,45μ m skivor med porstorlek
1 options
Produktkod. 15982500 Leverantör Sartorius Stedim Biotech™ Leverantörsnummer 1409150RDN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2815.00 SEK
    2318.61 SEK / Paket med 100
    Save 496.39 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Dehydrerade mediakuddar i petriskålar, försteriliserade, tillsammans med lämpliga membranfilter för ekonomisk, tidsbesparande mikrobiologisk kvalitetskontroll.
  • Näringsdynor med rutnät
  • Problemfri lagring upp till 24 månader
  • Överensstämmelse med internationella standarder och referenser
  • Valideringsguide finns tillgänglig
  • Mycket mångsidig - flera applikationer
  • Ekonomiskt genom tids- och kostnadsbesparingar
  • Enkel hantering
  • Membran lämpliga att använda med e.motion dispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Formatera 0,45 μm Pore Storlek Skiva
Medietyp Schaufus-Pottinger
Sterilitet Sterila
Målorganismklass Jästsvampar, Formar
Rutnätsfärg Vitt
Förpackningstyp Individuellt förpackad MF för användning med dispenser, 10 x 10/påse fat med NP
Porstorlek 0,45 μm
Kvantitet 100/Pk.
Diameter (metrisk) 50 mm