Läs mer
BRAND™ Schiefferdecker färgtråg
Produktkod. 11839580 Handla allt Brand Produkter
Change view
Slide Count:
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Slide Count Förpackningsstorlek
11839580 10 Paket med 10
1 options
Produktkod. 11839580 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 472500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3760.00 SEK
    3193.71 SEK / Paket med 10
    Save 566.29 SEK
    15% Av
I lager
Soda-lime glaskonstruktion, för 10 objektglas
  • För 10 objektglas, storlek 76 x 26 mm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Typ Färgningsränna
    Slide Count 10