Läs mer
Schiff's Reagent, Pure, for Determination Of Aldehydes, Fisher Chemical™
Produktkod. 10386280 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10386280 1 L 1 L
10376280 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10386280 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/7300/PB15
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Schiff's Reagent, Pure, for Determination Of Aldehydes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer 81985
Specifikationer
Fysisk form Liquid
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Färg Colorless
Kvantitet 1 L
compliance-icons
Product Identifier
  • Schiff's reagent
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.