Läs mer
Kartell™ Schilling Byrett
Produktkod. 10748104
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10748104 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 10748104 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0198100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Automatic plastic Schilling burette (according to din 12.700 standards, Class B). With push button for drop-by-drop delivery. PE reservoir with stable PE-LD base.
  • Automatisk plast Schilling byretter (enligt din 12.700 standarder, klass B)
  • Med tryckknapp för drop-by-dropp leverans
  • PE-behållare med stabil PE-LD-bas
  • Specifikationer
    Kapacitet (metrisk) 50 ml
    Material PMP, Polyeten
    Typ Schilling Buret
    Klass Klass B
    Certifikat och efterlevnad DIN 12700