Läs mer
Kartell™ Schilling Byrett
Beskrivning
Automatic plastic Schilling burette (according to din 12.700 standards, Class B). With push button for drop-by-drop delivery. PE reservoir with stable PE-LD base.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | PMP, Polyeten |
| Typ | Schilling Buret |
| Klass | Klass B |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12700 |