Läs mer
KARTELL Schilling Byrett
Beskrivning
- Automatisk plast Schilling byretter (enligt din 12.700 standarder, klass B).
- Med tryckknapp för drop-by-dropp leverans.
- PE-behållare med stabil PE-LD-bas.
- MATERIAL: PE/PMMA
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Vitt |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Polyeten, Akryl |
| Examen | 0.1 mL |
| Typ | Schilling Buret |
| Klass | Klass B |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12700 |