Läs mer
Schisandrin A, MedChemExpress
Produktkod. 16459068
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16459068 10 mg
1 options
Produktkod. 16459068 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0693
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Schisandrin A inhibits CYP3A activity with an IC50 of 6.60 μM and Ki of 5.83 μM, respectively.
Schisandrin A inhibits CYP3A activity with an IC50 of 6.60 μM and Ki of 5.83 μM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Schisandrin A
CAS 61281-38-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H32O6
Kvantitet 10 mg
Synonym Schizandrin-A Wuweizisu-A Deoxyschizandrin
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (120.05 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@H]1CC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2C3=C(OC)C(OC)=C(OC)C=C3C[C@H]1C
Molekylvikt (g/mol) 416.51
Formel vikt 416.51
Procent renhet 98.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus