missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Schisandrin B, MedChemExpress

Produktkod. 16478858
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16478858 10 mg
16444747 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16478858 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0089

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Schisandrin B (γ-Schisandrin) is a dibenzocyclooctadiene derivative isolated from Fructus Schisandrae, has been shown to produce antioxidant effect on rodent liver and heart.

Schisandrin B (γ-Schisandrin) is a dibenzocyclooctadiene derivative isolated from Fructus Schisandrae, has been shown to produce antioxidant effect on rodent liver and heart.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Schisandrin B
CAS 61281-37-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H28O6
Kvantitet 10 mg
Synonym γ-Schisandrin Wuweizisu B
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (249.71 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C1)C(C)CC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2C3=C1C=C4OCOC4=C3OC
Molekylvikt (g/mol) 400.46
Formel vikt 400.46
Procent renhet 98.98%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.