missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Schisandrin C, MedChemExpress
Beskrivning
Schisandrin C (Schizandrin-C) is a phytochemical lignan isolated from Schizandra chinensis. Schisandrin C has diverse biological activities, including anticancer, anti-inflammatory and antioxidant effects. Schisandrin C can be used for cancer, alzheimer’s disease, and liver diseases research. Schisandrin C induces cell apoptosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Schisandrin C |
| CAS | 61301-33-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H24O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Schizandrin-C Wuweizisu-C |
| Löslighetsinformation | DMSO : 8.33 mg/mL (21.67 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@H]([C@H](C)C1)CC2=C(C3=C1C=C4OCOC4=C3OC)C(OC)=C5OCOC5=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.42 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?