Läs mer
Schisanhenol, MedChemExpress
Produktkod. 16499138
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16499138 10 mg
1 options
Produktkod. 16499138 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0859
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Schisanhenol is a natural compound solated from Schisandra rubriflora; UGT2B7 UDP-glucuronosyltransferases inhibitor.
Schisanhenol is a natural compound solated from Schisandra rubriflora
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Schisanhenol
CAS 69363-14-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H30O6
Kvantitet 10 mg
Synonym Schizanhenol Gomisin-K3
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (621.15 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC(C(OC)=C(OC)C=C1C[C@H](C)[C@H](C)C2)=C1C3=C2C=C(OC)C(OC)=C3O
Molekylvikt (g/mol) 402.48
Formel vikt 402.48
Procent renhet 99.7%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death