Läs mer
Schisantherin A, MedChemExpress
Beskrivning
Schisantherin A is a dibenzocyclooctadiene lignan. Schisantherin A inhibits p65-NF-κB translocation into the nucleus by IκBα degradation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Schisantherin A |
| CAS | 58546-56-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H32O9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Gomisin-C Schizantherin-A Wuweizi ester-A |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (186.37 mM) |
| LEDER | O[C@]([C@@H](C)C1)(C)[C@@H](OC(C2=CC=CC=C2)=O)C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3C4=C1C=C5OCOC5=C4OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 536.57 |
| Visa mer |