Läs mer
Schisantherin B, MedChemExpress
Produktkod. 16491478
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491478 5 mg
16479068 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16491478 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0695
MedChemExpress Schisantherin B (Gomisin-B; Wuweizi ester-B; Schisantherin-B) is a natural product.
Schisantherin B (Gomisin-B
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Schisantherin B
CAS 58546-55-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H34O9
Kvantitet 5 mg
Synonym Gomisin-B Wuweizi ester-B Schisantherin-B
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (97.17 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OC(C(C)(O)C(C)C1)C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2C3=C1C=C4OCOC4=C3OC)/C(C)=C/C
Molekylvikt (g/mol) 514.56
Formel vikt 514.56
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration