missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Schisantherin B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Schisantherin B |
| CAS | 58546-55-7 |
| Molekylformel | C28 H34 O9 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Butenoic acid','2-methyl-','(5S,6S,7S,13aS)-5,6,7,8-tetrahydro-6-hydroxy-1,2,3,13-tetramethoxy-6,7-dimethylbenzo[3,4]cycloocta[1,2-f][1,3]benzodioxol-5-yl ester','(2Z)-, 2-Butenoic acid','2-methyl-','5,6,7,8-tetrahydro-6-hydroxy-1,2,3,13-tetramethoxy-6,7-dimethylbenzo[3,4]cycloocta[1,2-f][1,3]benzodioxol-5-yl ester','stereoisomer, Benzo[3,4]cycloocta[1,2-f][1,3]benzodioxole','2-butenoic acid deriv., Angeloygomisin Q, Gomisin B, Schisantherin B, Schizantherin B, Wuweizi ester B |
| InChI formel | InChI=1S/C28H34O9/c1-9-14(2)27(29)37-26-17-12-18(31-5)22(32-6)25(34-8)21(17)20-16(10-15(3)28(26,4)30)11-19-23(24(20)33-7)36-13-35-19/h9,11-12,15,26,30H,10,13H2,1-8H3/b14-9-/t15-,26-,28-/m0/s1 |
| LEDER | COc1cc2[C@H](OC(=O)\C(=C/C)\C)[C@@](C)(O)[C@@H](C)Cc3cc4OCOc4c(OC)c3c2c(OC)c1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 514.56 |
| Formel vikt | 514.2203 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?