missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Schisantherin E, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Schisantherin E |
| CAS | 64917-83-5 |
| Molekylformel | C30H34O9 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Schizantherin E, 5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,10,11,12-pentamethoxy-6,7-dimethyl-dibenzo[a,c]cyclooctene-3,7,8-triol-8-benzoate Stereoisomer |
| InChI formel | InChI=1S/C30H34O9/c1-16-13-18-14-20(31)24(35-4)26(37-6)22(18)23-19(15-21(34-3)25(36-5)27(23)38-7)28(30(16,2)33)39-29(32)17-11-9-8-10-12-17/h8-12,14-16,28,31,33H,13H2,1-7H3 |
| LEDER | COc1cc2C(OC(=O)c3ccccc3)C(C)(O)C(C)Cc4cc(O)c(OC)c(OC)c4c2c(OC)c1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 538.59 |
| Formel vikt | 538.2203 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?