Läs mer
Schizandrin A, TRC
Produktkod. 30421782
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421782 10 mg
30422385 50 mg
30417416 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30421782 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS19994510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61281-38-7
Molekylformel C24 H32 O6
Molekylvikt (g/mol) 416.51
Synonym Dibenzo[a,c]cyclooctene, 5,6,7,8-tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyl-, (6R,7S,12aR)-, Dibenzo[a,c]cyclooctene, 5,6,7,8-tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyl-, stereoisomer, (+)-Deoxyschizandrin, (6R,7S,12aR)-5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyldibenzo[a,c]cyclooctene, Deoxyschisandrin, Deoxyschizandrin, Schisandrin A, Schizandrin A, Wuweizisu A
LEDER COc1cc2C[C@@H](C)[C@@H](C)Cc3cc(OC)c(OC)c(OC)c3c2c(OC)c1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Schisandrin A (Deoxyschisandrin)
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H32O6/c1-13-9-15-11-17(25-3)21(27-5)23(29-7)19(15)20-16(10-14(13)2)12-18(26-4)22(28-6)24(20)30-8/h11-14H,9-10H2,1-8H3/t13-,14+
Formel vikt 416.2199