Läs mer
Schizandrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Schisandrin |
| CAS | 7432-28-2 |
| Molekylformel | C24 H32 O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Dibenzo[a,c]cycloocten-6-ol','5,6,7,8-tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyl-','(6S,7S,12aR)-, Schizandrin (7CI), (+)-Schizandrin, (6S,7S,12aR)-5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyldibenzo[a,c]cycloocten-6-ol, Schisandrin, Schisandrine, Schizandrine, Schizandrol, Wuweizi alcohol A, Wuweizichun A |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O7/c1-13-9-14-10-16(26-3)20(28-5)22(30-7)18(14)19-15(12-24(13,2)25)11-17(27-4)21(29-6)23(19)31-8/h10-11,13,25H,9,12H2,1-8H3/t13-,24-/m0/s1 |
| LEDER | COc1cc2C[C@H](C)[C@@](C)(O)Cc3cc(OC)c(OC)c(OC)c3c2c(OC)c1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.51 |
| Formel vikt | 432.2148 |