Läs mer
GPE Scientific™ Schlenk kolv, cylindrisk med glaskran och kon
Produktkod. 15834884
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15834884 25 mL Varje
15854884 50 mL Varje
15814884 100 mL Varje
15844884 250 mL Varje
15864884 500 mL Varje
15824884 1000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15834884 Leverantör GPE Scientific™ Leverantörsnummer SCG/25
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GPE Scientific™ Schlenk Flask, Cylindrical with Glass Tap and Cone är speciellt designade för användning med Schlenk-linjer och vakuumförgreningar och finns i olika kapaciteter.
  • Cylindrisk kolv i Schlenk-stil
  • Inkluderar glaskran och kon
  • Finns i olika kapaciteter
  • Finns med olika fogstorlekar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
För användning med (utrustning) Schlenk ledningar och vakuum grenrör
Inkluderar Glaskran och kon
Produkttyp Cylindrisk Schlenk-kolv med kran och kon
Form Cylindrisk
Hylsled Fogstorlek: 19
Bottenform Cylindrisk