Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk-rör med NS-stoppkran
Produktkod. 10365981
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10365981 10 ml Varje
10060191 50 ml Varje
10603442 100 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10365981 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 03370213
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kväverör (Schlenk-rör) med konisk slipad skarv och NS kran
  • Med konisk slipad led och NS kran
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Duran Glas
Inkluderar Mitthals - Kon 14/23, Ventilhål - 2,5 mm
Kvantitet 1