Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk-rör med NS-stoppkran
Produktkod. 10603442
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10603442 100 ml Varje
10365981 10 ml Varje
10060191 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10603442 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 03370137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    779.98 SEK
    632.29 SEK / Paket med 1
    Save 147.69 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-11-2026
Kväverör (Schlenk-rör) med konisk slipad skarv och NS kran
  • Med konisk slipad led och NS kran
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Duran Glas
Inkluderar Mitthals - Sockel 14/23, Ventilhål - 2,5 mm
Kvantitet 1