Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk-rör med NS-stoppkran
Produktkod. p-7161784
Kapacitet (metrisk):
10 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10365981
Brand: Lenz Laborglasintrumente™ 03370213
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kväverör (Schlenk-rör) med konisk slipad skarv och NS kran
  • Med konisk slipad led och NS kran
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Duran Glas
Inkluderar Mitthals - Kon 14/23, Ventilhål - 2,5 mm
Kvantitet 1