Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk-rör med PTFE nålventilstoppkran
Produktkod. 11993411
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Typ:
Kon NS 14/23
Sockel NS 14/23
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Typ
11993411 25 ml Sockel NS 14/23
11933421 10 ml Kon NS 14/23
11953431 25 ml Kon NS 14/23
11973431 50 ml Kon NS 14/23
11983431 100 ml Kon NS 14/23
11993431 250 ml Kon NS 14/23
11903421 50 ml Sockel NS 14/23
11913421 100 ml Sockel NS 14/23
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11993411 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 03370622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1056.37 SEK
    826.92 SEK / Paket med 1
    Save 229.45 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kväverör (Schlenk-rör) med konisk slipad skarv och PTFE-nålventilavstängningskran
  • Med konisk jordförband och PTFE nålventil avstängningskran
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Duran Slang
Typ Sockel NS 14/23
Porstorlek Ventilhål 2,5 mm
Kvantitet 1