Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk-rör med PTFE nålventilstoppkran
Produktkod. p-7161785
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Typ:
Kon NS 14/23
Sockel NS 14/23
Produktkod. 11933421
Brand: Lenz Laborglasintrumente™ 03370813
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kväverör (Schlenk-rör) med konisk slipad skarv och PTFE-nålventilavstängningskran
  • Med konisk jordförband och PTFE nålventil avstängningskran
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Duran Slang
Typ Kon NS 14/23
Porstorlek Ventilhål 2,5 mm
Kvantitet 1