Läs mer
KERN and SOHN School Balance
Produktkod. 17331593
Encompass_Preferred
Kapacitet:
200 g
2 kg
5.2 kg
Produktkod. 17331593
Brand: KERN and SOHN EMB 2002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Entry level laboratory balance with excellent weighing performance
  • Simple and convenient 2-key operation
  • Tare function facilitates formulation work
  • Particularly flat design
  • Ready for use: Batteries included
  • Hook for underfloor weighing standard
  • Note: With the optional auxiliary set for density determination KERN YDB-04 also well suited for school and teaching operation, see accessories
Specifikationer
Kapacitet 200 g
Visningstyp LCD
Läsbarhet 0.01 g
Linjäritet ±0.02 g
Typ School Balance
Mått (D x B x H) 170 x 244 x 39 mm
Mått (L x B x H) 170 x 244 x 39 mm
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.