Läs mer
Kern Sohn School Balance EMB
Produktkod. 17311593
Encompass_Preferred
Change view
Kapacitet:
200 g
600 g
1000 g
1200 g
2200 g
3000 g
5200 g
6000 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet unitSize
17311593 1000 g -
17321593 1200 g Varje
17341593 200 g -
17371593 2200 g -
17381593 3000 g -
17301603 5200 g -
17321603 6000 g -
17311603 600 g -
8 options
Produktkod. 17311593
Brand: Kern Sohn EMB 10002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Entry level laboratory balance with tremendous weighing performance.
  • Simple and convenient 2-key operation
  • Tare function facilitates formulation work
  • Particularly flat design
  • Ready for use: Batteries included
  • Hook for underfloor weighing standard
Specifikationer
Kapacitet 1000 g
Läsbarhet 0.01 g
Linjäritet 0.05 g
Repeterbarhet 0.01 g
Typ School Balance
Diameter (metrisk) yttre panna 150 mm
Elektriska krav Battery Operated